Beskrivning
- Testad för att säkerställa reproducerbart hög återvinning av DNA
- Lämplig för forskare som föredrar att förbereda sina egna kolonner för att rena nukleinsyror
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 g |
| Partikelstorlek | 50 till 150μ m |
| För användning med (utrustning) | Auto Seq G-50 kolumn, ProbeQuant G-50 mikrokolonn, MicroSpin G-50 kolumn och NICK kolumn |
| Sängvolym | 9 till 11 ml/g i destillerat vatten |
| Produkttyp | G-50 och G-100 DNA-kvalitet agarosgeler |
| Formatera | Beaded Gel |
| För användning med (applikation) | För rening av DNA från små molekyler genom gelfiltrering |
| pH-intervall | 2 till 10 |
| Typ av stöd | Tvärbunden dextran med epiklorhydrin |
| Provtyp | DNA |
| Visa mer |