Läs mer
Cytiva Sephadex™ G-50 och G-100 DNA-kvalitet agarosgeler
Produktkod. p-3676473 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Sängvolym:
15 till 20 ml/g i destillerat vatten
9 till 11 ml/g i destillerat vatten
Partikelstorlek:
20 till 50μ m
50 till 150μ m
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11584925
Brand: Cytiva 17057302
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för rening av DNA från små molekyler. Cytiva illustra™ Sephadex™ G-50 och G-100 DNA Grade Agaros Geler renar DNA genom gelfiltrering.
  • Testad för att säkerställa reproducerbart hög återvinning av DNA
  • Lämplig för forskare som föredrar att förbereda sina egna kolonner för att rena nukleinsyror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 g
Partikelstorlek 50 till 150μ m
För användning med (utrustning) Auto Seq G-50 kolumn, ProbeQuant G-50 mikrokolonn, MicroSpin G-50 kolumn och NICK kolumn
Sängvolym 9 till 11 ml/g i destillerat vatten
Produkttyp G-50 och G-100 DNA-kvalitet agarosgeler
Formatera Beaded Gel
För användning med (applikation) För rening av DNA från små molekyler genom gelfiltrering
pH-intervall 2 till 10
Typ av stöd Tvärbunden dextran med epiklorhydrin
Provtyp DNA
Innehåll och lagring 4° till 30 °C