Läs mer
Cytiva Alkaliskt fosfatas från räkor
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1000 U
500 U
5000 U
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
Beinhaltet
10x reaction buffer: 200mM Tris-HCl, pH 8.0, 100mM MgCl2; Dilution buffer: 50mM Tris-HCl, pH 8.0
- Bakteriell
- Uttryckt i E.Coli
- Inaktiveras genom uppvärmning vid 75 °C i 5 minuter
- Aktiv i PCR-buffertar och restriktionsendonukleasbuffertar
- Aktivitet: 1U/μ L
- Renad till homogenitet
- Fri från alla kontaminerande endonukleaser, exonukleaser och ribonukleaser
Spezifikation
Spezifikation
| Renhet | Renad till homogenitet |
| Källa | Bakterier |
| Kvantitet | 500 U |
| Produkttyp | Alkaliskt fosfatas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur