Läs mer
Cytiva Alkaliskt fosfatas från räkor
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1000 U
500 U
5000 U
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
10x reaction buffer: 200mM Tris-HCl, pH 8.0, 100mM MgCl2; Dilution buffer: 50mM Tris-HCl, pH 8.0
- Bakteriell
- Uttryckt i E.Coli
- Inaktiveras genom uppvärmning vid 75 °C i 5 minuter
- Aktiv i PCR-buffertar och restriktionsendonukleasbuffertar
- Aktivitet: 1U/μ L
- Renad till homogenitet
- Fri från alla kontaminerande endonukleaser, exonukleaser och ribonukleaser
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | Renad till homogenitet |
| Källa | Bakterier |
| Kvantitet | 1000 U |
| Produkttyp | Alkaliskt fosfatas |