Läs mer
Cytiva Enkel cell GenomiPhi™ DNA-amplifieringskit
Produktkod. 15301652 Handla allt Cytiva Produkter
Antal reaktioner:
25
100
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
25 reaktioner
Produktkod. 15301652
Brand: Cytiva 29108107
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Single Cell GenomiPhi Reaction buffer 1 x 275µL, Single Cell GenomiPhi Enzyme mix 1 x 25µL, Single Cell GenomiPhi Amplification mix 1 x 25µL, Single Cell GenomiPhi DTT Solution 1 x 100µL, Single Cell GenomiPhi Lysis buffer 1 x 100µL and Single Cell GenomiPhi Neutralisation buffer 1 x 100µL
Amplifiera helgenomets DNA från så lite som en enda cell. Cytiva Lifescience™ illustra™ Enkel cell GenomiPhi™ DNA Amplification Kit kombinerar unika egenskaper hos Phi29 DNA-polymeras med en optimerad formulering för att amplifiera genomiskt DNA från 1-1000 celler utan bakgrundsinterferens.
  • För helgenomamplifiering av genomiskt DNA från så lite som en enda cell
  • Ny rensningsprocess undertrycker bakgrunden och tillåter känslighet ner till 1fg av inmatat DNA
  • Enkel isoternal strängförskjutning (MDA ) teknologi som använder Phi29 DNA-polymeras
  • Amplifieringar kan slutföras på mindre än 3 timmar med mindre än 15 minuters praktisk tid
  • Optimerad för att främja fullständig cellys med enhetlig denaturering av DNA före amplifiering
  • Reaktionstid: 2 till 4 timmar
  • Produktens genomsnittliga storlek:> 10 kb
Användningsområden
För SNP-matriser, Next Gen Sequencing, aCGH
Rekommenderad förvaring
Förvara satsen vid -70 °C. Enzymblandningen måste förvaras vid -70 C; °alla andra komponenter kan förvaras vid -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara satsen vid -70 °C. Enzymblandningen måste förvaras vid -70 C; °alla andra komponenter kan förvaras vid -20 °C.
Beskrivning Enkel cell GenomiPhi DNA Amplifieringskit kombinerar de unika egenskaperna hos Phi29 DNA-polymeras med en optimerad formulering för att amplifiera genomiskt DNA från 1-1000 celler utan bakgrundsinterferens.
Slutlig produkttyp illustra™ Enkel cell GenomiPhi™ DNA-amplifieringskit
För användning med (applikation) Genomisk DNA-amplifiering
Inkluderar Enkel cell GenomiPhi Reaktionsbuffert 1 x μ275 L, enkelcell GenomiPhi Enzymmix 1 x 25 μL, Single Cell GenomiPhi Amplifieringsmix 1 x 25 μL, Single Cell GenomiPhi DTT-lösning 1 μx 100 L, encell GenomiPhi Lysbuffert 1 x 100 μL och enkelcell GenomiPhi Neutraliseringsbuffert 1 x 100 μL
Antal reaktioner 25
Produkttyp illustra Enkel cell GenomiPhi DNA-amplifieringskit
Storlek >10kb
Testtid 2 till 4 timmar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • illustra Single Cell Genomiphi DNA Amplification Kit, 25 reactions
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: potassium hydroxide