Läs mer
Cytiva Enkel cell GenomiPhi™ DNA-amplifieringskit
Handla allt Cytiva Produkter
Antal reaktioner:
25
100
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
25 reaktioner
Beskrivning
Innehåller
Single Cell GenomiPhi Reaction buffer 1 x 275µL, Single Cell GenomiPhi Enzyme mix 1 x 25µL, Single Cell GenomiPhi Amplification mix 1 x 25µL, Single Cell GenomiPhi DTT Solution 1 x 100µL, Single Cell GenomiPhi Lysis buffer 1 x 100µL and Single Cell GenomiPhi Neutralisation buffer 1 x 100µL
- För helgenomamplifiering av genomiskt DNA från så lite som en enda cell
- Ny rensningsprocess undertrycker bakgrunden och tillåter känslighet ner till 1fg av inmatat DNA
- Enkel isoternal strängförskjutning (MDA ) teknologi som använder Phi29 DNA-polymeras
- Amplifieringar kan slutföras på mindre än 3 timmar med mindre än 15 minuters praktisk tid
- Optimerad för att främja fullständig cellys med enhetlig denaturering av DNA före amplifiering
- Reaktionstid: 2 till 4 timmar
- Produktens genomsnittliga storlek:> 10 kb
För SNP-matriser, Next Gen Sequencing, aCGH
Rekommenderad förvaringFörvara satsen vid -70 °C. Enzymblandningen måste förvaras vid -70 C; °alla andra komponenter kan förvaras vid -20 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara satsen vid -70 °C. Enzymblandningen måste förvaras vid -70 C; °alla andra komponenter kan förvaras vid -20 °C. |
| Beskrivning | Enkel cell GenomiPhi DNA Amplifieringskit kombinerar de unika egenskaperna hos Phi29 DNA-polymeras med en optimerad formulering för att amplifiera genomiskt DNA från 1-1000 celler utan bakgrundsinterferens. |
| Slutlig produkttyp | illustra™ Enkel cell GenomiPhi™ DNA-amplifieringskit |
| För användning med (applikation) | Genomisk DNA-amplifiering |
| Inkluderar | Enkel cell GenomiPhi Reaktionsbuffert 1 x μ275 L, enkelcell GenomiPhi Enzymmix 1 x 25 μL, Single Cell GenomiPhi Amplifieringsmix 1 x 25 μL, Single Cell GenomiPhi DTT-lösning 1 μx 100 L, encell GenomiPhi Lysbuffert 1 x 100 μL och enkelcell GenomiPhi Neutraliseringsbuffert 1 x 100 μL |
| Antal reaktioner | 100 |
| Produkttyp | illustra Enkel cell GenomiPhi DNA-amplifieringskit |
| Storlek | >10kb |
| Testtid | 2 till 4 timmar |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1