Läs mer
Cytiva Lösning dNTP-uppsättningar
Produktkod. 10267704 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 25μ m
4 x 100μ m
4 x 500μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10267704 4 x 100μ m Paket med 4
10084724 4 x 25μ m Paket med 4
10004304 4 x 500μ m Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10267704 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28406552
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7939.05 SEK
    6830.83 SEK / Paket med 4
    Save 1108.22 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Använd dNTP-uppsättningar för optimal prestanda och konsistens. Cytiva Lifescience™ illustra™ Lösning dNTP-uppsättningar är fria från DNas-, RNase- och nicking-enzymaktivitet.
  • Mer än 99 % trifosfatrenhet (genom HPLC) för optimal prestanda och konsistens
  • Buffertfria och färdiga lösningar i flera format
  • Funktionstestad för lång PCR och sekvensering
Beställningsinfo
Anpassad formulering, testning, förpackning och märkning är tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Vätska
pH 7
Produkttyp dNTP inställd
Koncentration 100 mM
Renhet >99%
Kvantitet 4 x 100μ m
Färg Färglös
För användning med (applikation) Funktionstestad för lång PCR och sekvensering, nukleinsyraamplifiering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering
Produktbeteckning
  • dGTP, 100MMOLAR SOLN, 100 UMOL; part of 'dNTP Set, 100 mM Solutions (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 4 x 100
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Kompletterande information
  • UNKNOWN ACUTE-9.9 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 9.9% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.