Läs mer
Cytiva Lösning dNTPs
Produktkod. 10238084 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Produkttyp:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
dUTP
Kvantitet:
25 μm
25μ m
100μ m
500 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet unitSize
10238084 dATP 25μ m Varje
10545335 dGTP 25 μm Varje
10389764 dGTP 100μ m Varje
10648035 dCTP 25 μm Varje
10430125 dCTP 100μ m Varje
10527065 dTTP 100μ m Varje
10074294 dTTP 25 μm Varje
10024684 dUTP 25μ m Varje
10526875 dGTP 500 μm Varje
10004824 dATP 100μ m Varje
10665355 dUTP 100μ m Varje
10537065 dTTP 500 μm Varje
10350055 dATP 500 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10238084 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28406501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dNTP:er som innehåller de senaste framstegen inom tillverkningsteknik. Cytiva illustra™ Lösnings-dNTP erbjuder deoxinukleotider med högsta renhet tillgängliga för amplifiering, dideoxisekvensering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering.
  • Fri från DNase, RNase och nicking enzymaktivitet
  • Mer än 99 % trifosfatrenhet (genom HPLC) för optimal prestanda och konsistens
  • Buffertfria och färdiga lösningar i flera format
  • Funktionstestad för lång PCR och sekvensering
Beställningsinfo
Anpassad formulering, testning, förpackning och märkning är tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Vätska
pH 7
Produkttyp dATP
Koncentration 100 mM
Renhet >99%
Kvantitet 25μ m
Färg Färglös
För användning med (applikation) Funktionstestad för lång PCR och sekvensering, nukleinsyraamplifiering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering