Läs mer
Cytiva Lösning dNTPs
Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
dUTP
Kvantitet:
25 μm
25μ m
100μ m
500 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fri från DNase, RNase och nicking enzymaktivitet
- Mer än 99 % trifosfatrenhet (genom HPLC) för optimal prestanda och konsistens
- Buffertfria och färdiga lösningar i flera format
- Funktionstestad för lång PCR och sekvensering
Beställningsinfo
Anpassad formulering, testning, förpackning och märkning är tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Vätska |
| pH | 7 |
| Produkttyp | dGTP |
| Koncentration | 100 mM |
| Renhet | >99% |
| Kvantitet | 100μ m |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Funktionstestad för lång PCR och sekvensering, nukleinsyraamplifiering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering |