Läs mer
Cytiva Lösning dNTPs
Produktkod. 10430125 Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
dUTP
Kvantitet:
25 μm
25μ m
100μ m
500 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10430125
Brand: Cytiva 28406512
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dNTP:er som innehåller de senaste framstegen inom tillverkningsteknik. Cytiva illustra™ Lösnings-dNTP erbjuder deoxinukleotider med högsta renhet tillgängliga för amplifiering, dideoxisekvensering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering.
  • Fri från DNase, RNase och nicking enzymaktivitet
  • Mer än 99 % trifosfatrenhet (genom HPLC) för optimal prestanda och konsistens
  • Buffertfria och färdiga lösningar i flera format
  • Funktionstestad för lång PCR och sekvensering
Beställningsinfo
Anpassad formulering, testning, förpackning och märkning är tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Vätska
pH 7
Produkttyp dCTP
Koncentration 100 mM
Renhet >99%
Kvantitet 100μ m
Färg Färglös
För användning med (applikation) Funktionstestad för lång PCR och sekvensering, nukleinsyraamplifiering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering