Läs mer
Cytiva Lösning dNTPs
Produktkod. 10526875 Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
dUTP
Kvantitet:
25 μm
25μ m
100μ m
500 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10526875
Brand: Cytiva 28406523
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dNTP:er som innehåller de senaste framstegen inom tillverkningsteknik. Cytiva illustra™ Lösnings-dNTP erbjuder deoxinukleotider med högsta renhet tillgängliga för amplifiering, dideoxisekvensering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering.
  • Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
  • Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
  • Buffer-free and ready-to-use solutions in multiple formats
  • Functionally tested for long PCR and sequencing
Beställningsinfo
Anpassad formulering, testning, förpackning och märkning är tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Liquid
pH 7
Produkttyp dGTP
Koncentration 100 mM
Renhet >99%
Kvantitet 500 μm
Färg Colorless
För användning med (applikation) Functionally tested for long PCR and sequencing, Nucleic Acid amplification, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling