Läs mer
Cytiva Lösning dNTPs
Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
dUTP
Kvantitet:
25 μm
25μ m
100μ m
500 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
- Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
- Buffer-free and ready-to-use solutions in multiple formats
- Functionally tested for long PCR and sequencing
Beställningsinfo
Anpassad formulering, testning, förpackning och märkning är tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Liquid |
| pH | 7 |
| Produkttyp | dCTP |
| Koncentration | 100 mM |
| Renhet | >99% |
| Kvantitet | 25 μm |
| Färg | Colorless |
| För användning med (applikation) | Functionally tested for long PCR and sequencing, Nucleic Acid amplification, labelling, mutagenesis, cDNA synthesis and expression profiling |