Beskrivning
- Mer än 99 % trifosfatrenhet (genom HPLC) för optimal prestanda och konsistens
- Buffertfria och färdiga lösningar i flera format
- Funktionstestad för lång PCR och sekvensering
Beställningsinfo
Anpassad formulering, testning, förpackning och märkning är tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Vätska |
| Produkttyp | DNA-polymerasblandning dNTP (20 mM vardera A,C,G,T) |
| Koncentration | 20 mM |
| Renhet | >99% |
| Kvantitet | 4 x 10μ m |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Funktionstestad för lång PCR och sekvensering, nukleinsyraamplifiering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- dNTP Mix - A C G T, 4 x 10
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- UNKNOWN ACUTE-4,8 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 4,8% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.