Läs mer
Cytiva Lösnings-dNTP:er: DNA-polymerisationsblandning
Produktkod. 10793007 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
10μ m
4 x 10μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10793007 10μ m Varje
10196414 4 x 10μ m Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10793007 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28406557
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1631.73 SEK
    1403.70 SEK / Paket med 1
    Save 228.03 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Fri från DNase, RNase och nicking enzymaktivitet
  • Mer än 99 % trifosfatrenhet (genom HPLC) för optimal prestanda och konsistens
  • Buffertfria och färdiga lösningar i flera format
  • Funktionstestad för lång PCR och sekvensering
Beställningsinfo
Anpassad formulering, testning, förpackning och märkning är tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Vätska
Produkttyp DNA-polymerisationsblandning dNTP (20 mM vardera A,C,G,T)
Koncentration 20 mM
Renhet >99%
Kvantitet 10μ m
Färg Färglös
För användning med (applikation) Funktionstestad för lång PCR och sekvensering, nukleinsyraamplifiering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering