Läs mer
Cytiva TempliPhi™ 100/500 Amplification Kit
Produktkod. 10281390 Handla allt Cytiva Produkter
Antal reaktioner:
100
500
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 10281390
Brand: Cytiva 25640050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Sample buffer, Reaction buffer, Enzyme mix, and Positive control pUC19 DNA (2ng/μL)
Använd amplifierat DNA direkt för cykelsekvensering utan rening. Cytiva illustra TempliPhi DNA-amplifieringskit förbereder effektivt DNA-sekvenseringsmallar från cirkulärt DNA.
  • Generera mikrogram kvantiteter av mall-DNA från pikogram mängder av utgångsmaterial
  • Slutförda reaktioner innehåller enhetliga mängder DNA oavsett inmatad mängd, vilket möjliggör användning direkt i sekvenseringsreaktioner utan kvantifiering
  • Amplifiera DNA från bakteriell eller M13 flytande kulturer, kolonier, plack, glycerollager eller renat cirkulärt (plasmid eller M13) DNA utan behov av rening
  • Enkelt protokoll minskar tid, arbete och förbrukningsmaterial som behövs för mallberedning, och arbetsflödet möjliggör enkel automatisering
  • Innehåller separata, oblandade komponenter för ökad stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Produkten kan förvaras i 2 månader eller mindre vid -20 °C. För lagring längre än 2 månader, förvara vid -70 °CThaw komponenter på is och håll vid 0–4 °C under hantering. Värm INTE över °4 C före amplifiering
Beskrivning illustra TempliPhi DNA-amplifieringskit förbereder effektivt DNA-sekvenseringsmallar från cirkulärt DNA.
För användning med (applikation) Sekvenseringsmallförstärkningssatser och reagenser
Inkluderar 0,5 ml provbuffert, 0,5 ml reaktionsbuffert, 20 μl enzymblandning och 50 l μpositiv kontroll pUC19 DNA
Antal reaktioner 500
Produkttyp illustra TempliPhi 500 Amplification Kit
Testtid 4-18 h beroende på utgångsmaterial