Innehåller
Sample buffer, Reaction buffer, Enzyme mix, and Positive control pUC19 DNA (2ng/μL)
- Generera mikrogram kvantiteter av mall-DNA från pikogram mängder av utgångsmaterial
- Slutförda reaktioner innehåller enhetliga mängder DNA oavsett inmatad mängd, vilket möjliggör användning direkt i sekvenseringsreaktioner utan kvantifiering
- Amplifiera DNA från bakteriell eller M13 flytande kulturer, kolonier, plack, glycerollager eller renat cirkulärt (plasmid eller M13) DNA utan behov av rening
- Enkelt protokoll minskar tid, arbete och förbrukningsmaterial som behövs för mallberedning, och arbetsflödet möjliggör enkel automatisering
- Innehåller separata, oblandade komponenter för ökad stabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Produkten kan förvaras i 2 månader eller mindre vid -20 °C. För lagring längre än 2 månader, förvara vid -70 °CThaw komponenter på is och håll vid 0–4 °C under hantering. Värm INTE över °4 C före amplifiering |
| Beskrivning | illustra TempliPhi DNA-amplifieringskit förbereder effektivt DNA-sekvenseringsmallar från cirkulärt DNA. |
| Formatera | Sats |
| För användning med (applikation) | Sekvenseringsmallförstärkningssatser och reagenser |
| Inkluderar | 0,5 ml provbuffert, 0,5 ml reaktionsbuffert, 20 μl enzymblandning och 50 l μpositiv kontroll pUC19 DNA |
| Antal reaktioner | 100 |
| Produkttyp | illustra TempliPhi 100 Amplification Kit |
| Testtid | 4-18 h beroende på utgångsmaterial |