Läs mer
Cytiva TempliPhi™ 2000 Reaction Kit
Handla allt Cytiva Produkter
:
2000 rxns
Beskrivning
Innehåller
TempliPhi Premix, Denature Buffer, Enzyme Mix och Positiv kontroll pUC19 DNA (2ng/μ L)
- Enkelt protokoll minskar tid, arbete och förbrukningsmaterial som behövs för mallberedning, och arbetsflödet möjliggör enkel automatisering
- Generera mikrogram kvantiteter av mall-DNA från pikogram mängder av utgångsmaterial
- Amplifiera DNA från bakteriell eller M13 flytande kulturer, kolonier, plack, glycerollager eller renat cirkulärt (plasmid eller M13) DNA
- Använd amplifierat DNA direkt för cykelsekvensering utan rening
- Förbered cirkulära DNA-mallar för cykelsekvensering, kloning och transformation på 4 till 6 timmar
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara denatureringsbuffert och kontroll-DNA vid -70 °C eller -15 C °till -30 °C. Lagra TempliPhi förblandning vid -°70 C. Förvaras ej TempliPhi förblandning vid -15 C °till -30 °C. Tina förblandningen på is och håll den vid 0–4 °C under hantering. Låt inte premixen värmas till över 4 C °innan |
| Beskrivning | illustra TempliPhi 2000 Reaction Kit |
| För användning med (applikation) | Beredning med hög genomströmning av cirkulära DNA-mallar för cykelsekvensering, kloning och transformation. |
| Inkluderar | TempliPhi™ premix, denatureringsbuffert, enzymblandning och positiv kontroll pUC19 DNA |
| Antal reaktioner | 2000 |
| Produkttyp | illustra TempliPhi 2000 Reaction Kit |
| Testtid | 16-18 h |