Läs mer
Cytiva Tissue and Cells genomicPrep Mini Spin Kit
Produktkod. 10714547 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Antal reaktioner:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
250 reaktioner
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
10714547 250 beredningar 250 reaktioner
10685545 50 beredningar 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10714547 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28904276
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Spinnkolonner förpackade med ett nytt kiselmembran; Lyofiliserat proteinas K-pulver; Lyslösningar, tvätt- och elueringsbuffertar; 2 ml mikrocentrifuguppsamlingsrör; Fullständigt protokollhäfte med ett löstagbart, snabbreferensprotokollkort
Designad för snabb extraktion och rening av högmolekylärt genomiskt DNA (gDNA) från en mängd olika djurvävnader och däggdjurscellkulturer
För att minimera förekomsten av DNA-skjuvning under extraktion, illustra vävnad och celler genomicPrep Mini Spin Kit innehåller en lyslösning med proteinas K för att försiktigt frigöra genomiskt DNA från vävnader eller celler. Satsen kan användas för att extrahera DNA från olika vävnadstyper såsom lever, njure och mussvansar med utbyten från 0,5 till 1,5 μg genomiskt DNA per mg vävnad. Satsen genererar konsekvent renat genomiskt DNA med optisk densitet A 260/280 avläsningar på cirka 1,8.
  • Kan rena upp till 1,5 μg/mg vävnad från ett ingående vävnadsprovintervall på 5 till 50 mg och upp till 40 μg genomiskt DNA per 5 miljoner celler beroende på celltyp
  • Total DNA-extraktionstid minskade markant till 90 minuter (inklusive vävnadsstörning)
  • Producerar högkvalitativt genomiskt DNA med hög molekylvikt och mindre nedbrytning
  • Validerad i flera nedströmsapplikationer inklusive realtids-PCR, ändpunkts-PCR, multiplex-PCR och restriktionsenzymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning illustra vävnad och celler genomicPrep Mini Spin Kit är designad för snabb extraktion och rening av högmolekylärt genomiskt DNA (gDNA) från en mängd olika djurvävnader och däggdjurscellkulturer på bara 90 minuter för vävnader och 45 minuter för ce
För användning med (applikation) Används för flera nedströmsapplikationer —inklusive restriktionsenzymanalys, ligering, kloning, DNA-sekvensering och PCR
Inkluderar Spinkolonner förpackade med ett nytt kiseldioxidmembran, lyofiliserat proteinas K-pulver, lyseringslösning, tvätt- och elueringsbuffertar, mikrocentrifuguppsamlingsrör, ett fullständigt protokollhäfte och ett löstagbart protokollkort för snabbreferenser
Antal reaktioner 250 beredningar
Produkttyp illustra vävnad och celler genomicPrep Mini Spin Kit
Renhet 1.75
Provvolym 5-50 mg
Testtid 90 min[Djurvävnad], 45 min[Odlade celler]
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P405-Förvaras inlåst.