Läs mer
Ilomastat, MedChemExpress
Beskrivning
Ilomastat (GM6001) is a potent and broad spectrum matrix metalloprotease (MMP) inhibitor, inhibits MMPs (IC50s, 1.5 nM for MMP-1
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ilomastat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 142880-36-2 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H28N4O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | GM6001 Galardin |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 47 mg/mL (120.99 mM) |
| Visa mer |