Läs mer
Ilomastat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ilomastat |
| CAS | 142880-36-2 |
| Molekylformel | C20H28N4O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | GM 6001, Galardin, CS 610, [S-(R*,S*)]-N4-Hydroxy-N1-[1-(1H-indol-3-ylmethyl)-2-(methylamino)-2-oxoethyl]-2-(2-methylpropyl)butanediamide, (2R)-N4-Hydroxy-N1-[(1S)-1-(1H-indol-3-ylmethyl)-2-(methylamino)-2-oxoethyl]-2-(2-methylpropyl)butanediamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28N4O4/c1-12(2)8-13(10-18(25)24-28)19(26)23-17(20(27)21-3)9-14-11-22-16-7-5-4-6-15(14)16/h4-7,11-13,17,22,28H,8-10H2,1-3H3,(H,21,27)(H,23,26)(H,24,25)/t13-,17+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)/C=C/N(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.46 |