Läs mer
Iloperidone-d3, TRC
Produktkod. 30240804
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30240804 2.5 mg 2.5mg
30240734 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240804 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI2672032.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1071168-82-5
Molekylformel C24H24D3FN2O4
Molekylvikt (g/mol) 429.5
Synonym 1-[4-[3-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-methoxyphenyl]ethanone-D3, HP 873-d3, Zomaril-d3;
LEDER FC1=CC=C2C(ON=C2C3CCN(CCCOC4=C(OC)C=C(C(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C4)CC3)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iloperidone ethanone-d3
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H27FN2O4/c1-16(28)18-4-7-21(23(14-18)29-2)30-13-3-10-27-11-8-17(9-12-27)24-20-6-5-19(25)15-22(20)31-26-24/h4-7,14-15,17H,3,8-13H2,1-2H3/i1D3