Läs mer
Iloperidone metabolite Hydroxy Iloperidone, MedChemExpress
Beskrivning
Iloperidone metabolite Hydroxy Iloperidone (P88
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iloperidone metabolite Hydroxy Iloperidone |
| CAS | 133454-55-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H29FN2O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | P88 Hydroxy Iloperidone |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (58.34 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC(C)C1=CC=C(OCCCN2CCC(C3=NOC4=C3C=CC(F)=C4)CC2)C(OC)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.5 |
| Visa mer |