Läs mer
Iloperidone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iloperidone |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27FN2O4/c1-16(28)18-4-7-21(23(14-18)29-2)30-13-3-10-27-11-8-17(9-12-27)24-20-6-5-19(25)15-22(20)31-26-24/h4-7,14-15,17H,3,8-13H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 426.1955 |