Läs mer
Iloprost-d4 (Major), TRC
Produktkod. 30389542
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30389542 2.5 mg 2.5mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30389542 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI2673022.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iloprost-d4
CAS 1035094-10-0
Molekylformel C22H28D4O4
Kvantitet 2.5 mg
Synonym (5E)-5-[(3aS,4R,5R,6aS)-Hexahydro-5-hydroxy-4-[(1E,3S)-3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-yn-1-yl]-2(1H)-pentalenylidene]pentanoic Acid-d4, (1S,2R,3R,5S)-7-[(E)-4-Carboxybutylidene]-2-[(3S,1E)-3-hydroxy-4-methyl-6-octyn-1-enyl]-bicyclo[3.3.0]octane-d4, Ciloprost-d4, Endoprost-d4, Ilomedin-d4, ZK 36374-d4
InChI formel InChI=1S/C22H32O4/c1-3-4-7-15(2)20(23)11-10-18-19-13-16(8-5-6-9-22(25)26)12-17(19)14-21(18)24/h8,10-11,15,17-21,23-24H,5-7,9,12-14H2,1-2H3,(H,25,26)/b11-10+,16-8+/t15?,17-,18+,19-,20+,21+/m0/s1/i5D2,6D2
LEDER O[C@@H](C(C)CC#CC)/C=C/[C@H]1[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]1C/C(C2)=C/C([2H])([2H])C([2H])([2H])CC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 364.51