Läs mer
Iloprost, MedChemExpress
Produktkod. 16498026
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16498026 100 mg -
16490366 2 mg -
16453776 25 mg -
16438298 10 mg -
16414187 50 mg -
16410738 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16498026 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0096
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
MedChemExpress Iloprost (ZK 36374; Ciloprost) is a prostacyclin (PGI2) analogue, involves in embryo development and inflammation improvement, and inhibits tumor metastasis. Iloprost can be used for peripheral vascular research.
Iloprost (ZK 36374
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iloprost
Fysisk form Oil
CAS 78919-13-8
Färg Colorless
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H32O4
Synonym Ciloprost ZK 36374
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (277.40 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CCC/C=C1C[C@@]2([H])C[C@@H](O)[C@H](/C=C/[C@@H](O)C(C)CC#CC)[C@@]2([H])C\1
Molekylvikt (g/mol) 360.49
Formel vikt 360.49
Procent renhet 98.0%