missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ilorasertib, MedChemExpress
Beskrivning
Ilorasertib (ABT-348) is a potent and ATP-competitive multitargeted kinase inhibitor, which inhibits Aurora C, Aurora B, and Aurora A with IC50s of 1 nM, 7 nM, 120 nM, respectively. Ilorasertib also suppresses RET tyrosine kinase, PDGFRβ and Flt1 with IC50s of 7 nM, 3 nM and 32 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ilorasertib |
| CAS | 1227939-82-3 |
| Färg | Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H21FN6O2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | ABT-348 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (85.29 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=CC(F)=C1)NC2=CC=C(C3=CSC4=C3C(N)=NC=C4C5=CN(CCO)N=C5)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.54 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?