Läs mer
IM-12, MedChemExpress
Beskrivning
IM-12 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 53 nM, and also enhances Wnt signalling.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | IM-12 |
| CAS | 1129669-05-1 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H20FN3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 54.9 mg/mL (145.47 mM) |
| LEDER | O=C(C(NCCC1=CC=C(F)C=C1)=C2C3=C(C)NC4=C3C=CC=C4)N(C)C2=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.41 |
| Formel vikt | 377.41 |
| Visa mer |