Läs mer
Cytiva IMAC Sepharose™ Högpresterande media
Produktkod. 11534955 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11534955 100 mL 100ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11534955 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17092007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
För att optimera rening av histidinmärkta proteiner med immobiliserad metallaffinitetskromatografi (IMAC) när Ni 2+ inte är det bästa valet av metalljon
  • 34 μm pärlor av starkt tvärbunden 6% agaros, till vilken en kelatbildande grupp har kopplats kovalent
  • Ladda med valfri övergångsmetall för optimerad selektivitet
  • Liten pärlstorlek för högpresterande rening
  • Hög bindningskapacitet: ≥40 mg histidinmärkt protein/ml medium när det laddas med Ni 2+
  • Tillåter att mer prov appliceras; ett mer koncentrerat målprotein erhålls mer till en lägre kostnad/mg och på kortare tid
  • Stabil i pH-intervall 3-12 (långsiktigt), och i alla vanliga buffertar
Undvik användning med kelatbildande medel, t.ex. EDTA, EGTA eller citrat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet <300 cm/hr.
pH-intervall 3 till 12
Partikelstorlek 34 μm
Produkttyp IMAC Sepharose HP
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C
Kvantitet 100 mL
För användning med (applikation) Rening av polyhistidinmärkta proteiner
compliance-icons
Produktbeteckning
  • IMAC sepharose high perfomance
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol