Läs mer
Imagabalin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imagabalin Hydrochloride |
| CAS | 610300-00-0 |
| Molekylformel | C9 H19 N O2 . H Cl |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (3S,5R)-3-Amino-5-methyloctanoic Acid Hydrochloride, PD 0332334-0002, PF 00195889-01 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-7(2)5-8(10)6-9(11)12;/h7-8H,3-6,10H2,1-2H3,(H,11,12);1H/t7-,8+;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.CCC[C@@H](C)C[C@H](N)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | (3S,5R)-3-amino-5-methyl-octanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.714 |
| Formel vikt | 209.1183 |