Läs mer
Invitrogen™ Image-iT™ Cellmålningssats
Beskrivning
De Image-iT Cell Painting Kit tillhandahåller bekvämt sex olika fluorescerande etiketter för att bedöma cellulär morfologi genom höghaltsscreening för läkemedelsupptäckt. Cellmålning är användbar för att identifiera cellulära fenotypiska förändringar, verkningsmekanismer, toxicitetstestning och cellulär profilering under läkemedelsscreening med högt innehåll. Denna bildbaserade analys som kallas cellmålning använder fluorescerande multiplexering för att måla den specifika organellen med sin egen etikett i cellen.
Genom att använda olika fluoroforer, Image-iT Cell Painting Kit möjliggör cellulär bildbaserad profilering för att karakterisera en cells ’svar samtidigt som den visualiserar och analyserar den rumsliga organisationen av strukturer för att bedöma eventuella morfologiska förändringar efter exponering för läkemedelskandidater och andra störningar. Dessutom tillåter cellmålning forskare att undersöka organisationen av proteiner, cellviabilitet och proliferation eller visualisera DNA-skador. Cytologiska profileringsstudier kan utföras med hjälp av cellmålning för att utvärdera effekterna av föreningar på cellulär morfologi för att hjälpa till att identifiera läkemedelskandidater i höginnehållsscreeningsanalyser.
När du kör screening- och bildanalyser med högt innehåll är hög bildkvalitet avgörande. Flera faktorer kan försämra bildkvaliteten, som att använda tjocka, ojämna plåtar, vilket kan leda till fokuseringsskillnader mellan brunnar och bildkvalitetsproblem över en platta. Vi rekommenderar att du använder våra bildplattor med optisk kvalitet (kat. nr. A58941) för överlägsen bildkvalitet och upplösning när de används med fluorescens- eller luminescensläsare. I kombination med CellInsight High Content Screening (HCS) Platform, dessa reagenser för cellmålningskit ger en fenotypisk avläsning för att avbilda cellhälsa. Satsen är baserad på publikationen av Bray et al. (2016) som identifierade den morfologiska profileringen av celler med hjälp av multiplexerade fluorescerande färgämnen. Image-iT Cellmålningssatser kan köpas med tillräckligt med reagens för antingen två eller tio 384- brunnars plattor.
Detta kit innehåller följande reagenser:
• Hoechst 34580, trihydroklorid, trihydrat
• Concanavalin A, Alexa Fluor 488 konjugat
• Agglutinin från vetegroddar, Alexa Fluor 555 konjugat
• Alexa Fluor 568 Phalloidin
• SYTO 14 gröna fluorescerande nukleinsyrafläckar
• MitoTracker Deep Red FM
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Flerfärgad |
| Innehåll och lagring | Räcker till tio 384- eller 96-brunnars plattor |
| För användning med (applikation) | Screening med högt innehåll (HCS), Morfologisk cellprofilering, Multiparameter screening, Fluorescerande märkning, 3D-märkning |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Instrument för högt innehållsanalys, CellInsight CX7 Pro, CellInsight CX7 LZR Pro |
| Produkttyp | Cellmålningssats |
| Formatera | Kit |
| Produktlinje | Image-iT |
| Kvantitet | Räcker till tio 384- eller 96-brunnars plattor |
| Subcellulär lokalisering | Plasmamembran, Kärna, Mitokondrier, Cytoplasma, Cytoskeleton, Golgi, Endoplasmatiskt retikulum, Nucleolus |
| Etiketttyp | Fluorescerande färgämne |