Läs mer
Invitrogen™ Image-iT™ Fixerings-/permeabiliseringskit
Produktkod. 17904691
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
17904691 1 Kit
1 options
Produktkod. 17904691 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A5818101
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De Image-iT Fixering/permeabiliseringskit är ett praktiskt att använda fixerings-/permeabiliseringskit som innehåller alla nödvändiga reagenser för att förbereda celler för antikroppsfärgning och avbildning.
De Image-iT Fixering/permeabiliseringskit är ett praktiskt att använda fixerings-/permeabiliseringskit som innehåller alla nödvändiga reagenser för att förbereda celler för antikroppsfärgning och avbildning. Komponenterna av hög kvalitet hjälper till att bevara cellmorfologi och minska bakgrundsfärgning och är idealiska för användning med antikroppsbaserade detektionsmetoder, inklusive immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF) och immunhistokemi (IHC). Ett lätt att följa protokoll tillhandahålls också. Obs: den 4 % formaldehyd, metanolfria fixeringslösningen som ingår i detta kit finns också att köpa separat (se Kat.nr R37814).
Funktioner av Image-iT Fixerings-/permeabiliseringskit inkluderar:
•Ett komplett fixerings-/permeabiliseringskit med färdiga komponenter och förvaring i rumstemperatur
• Optimerad för sekundär antikroppsmärkning, färgning med fixerade celler och GFP-applikationer
• Minskad bakgrundsfärgning
De Image-iT Fixerings-/permeabiliseringskit innehåller:
•Fixativ: hög renhet 4% formaldehyd (metanolfri) i PBS, pH 7,3
•Permeabiliseringslösning: 0,5 % Triton X-100
•Blockerande buffert: 3 % BSA, fraktion V, avlipiderad, Nya Zeelands källa, i DPBS
•Tvättlösning: DPBS, inget kalcium, inget magnesium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Image-iT
Innehåll och lagring • Image-iT Fixerande lösning
• Permeabiliseringslösning
• Blockeringslösning
• Tvättlösning DPBS
Förvara i rumstemperatur.
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Omgivning