Läs mer
Invitrogen™ Image-iT™ FX Signal Enhancer ReadyProbes™ Reagens
Produktkod. 13552550
Change view
Kvantitet:
6 x 2,5 ml kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
13552550 6 x 2,5 ml kit Varje
1 options
Produktkod. 13552550
Brand: Invitrogen™ R37107
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Image-iT™ FX Signal Enhancer ReadyProbes™ Reagens minskar dramatiskt bakgrundsfluorescens som är ett resultat av ospecifik färgning under sekundär detektion med konjugat av streptavidin eller sekundära antikroppar.
Image-iT™ FX Signal Enhancer ReadyProbes™ Reagens minskar dramatiskt bakgrundsfluorescens som är ett resultat av ospecifik färgning under sekundär detektion med konjugat av streptavidin eller sekundära antikroppar. Detta reagens appliceras direkt på objektglas eller täckglas som innehåller fixerade och permeabiliserade cell- eller vävnadsprover innan färgning med fluorescerande prober.
  • Enkelt —protokoll applicera färdig lösning med en droppflaska
  • Kompatibel med de andra stegen i ditt immunfärgningsprotokoll
  • Effektiv med de flesta fluorescerande etiketter
  • Stabil vid rumstemperatur, —ha till hands vid ditt kikarsikte eller cellodlingsområde
Cellavbildningsapplikationer
Image-iT™ FX Signal Enhancer-reagens är en mycket effektiv produkt för att blockera bakgrundsfärgning som är ett resultat av ospecifika interaktioner mellan en mängd olika fluorescerande färgämnen med cell- och vävnadsbeståndsdelar. Bakgrundsfärgning som ses med fluorescerande konjugat av streptavidin och antikroppskonjugat elimineras till stor del när Image-iT™ FX Signal Enhancer-reagens appliceras på fixerade och permeabiliserade celler före färgning.
Användningsförslag
  • Tillämpas Image-iT™ FX Signal Enhancer-reagens direkt till objektglas eller täckglas som innehåller cell- eller vävnadsprover innan immunfärgning.
  • Efter fix/perm-steget, tvätta helt enkelt och tillsätt tillräckligt många droppar för att täcka ditt prov, inkubera sedan i 30 minuter. och fortsätt med ditt vanliga färgningsprotokoll.
  • Ytterligare blockeringssteg kan utföras efter blockering med Image-iT™ Signalförstärkare ReadyProbes™ Reagens, efter behov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Signal Enhancers
Beskrivning Image-iT™ FX Signal Enhancer ReadyProbes™ Reagent Kit, Colorless Solution, pH 7, Fluorescent Detection Method, Signal Enhancers Reagent, Contains 6 x 2.5mL Dropper Bottles, Used for Cellular Imaging, ≤ 25°C Storage Temperature
Innehåll och lagring 2,5 mL droppflaskor Förvara
vid≤ 25 °C.
För användning med (applikation) Cellular Imaging
Produktlinje Bild-iT , ReadyProbes
Produkttyp Signalförstärkare
Detektionsmetod Fluorescent
Kvantitet 6 x 2,5 ml kit
Lösningstyp Signalförstärkare
Inkluderar 6 × 2.5mL dropper bottles
Formatera Flaska/flaskor