Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Grönt hypoxireagens
Beschreibung
Image-iT Green Hypoxia Reagent är en ny, fixerbar fluorogen förening för mätning av hypoxi i levande celler. Det är icke-fluorescerande när levande celler befinner sig i en miljö med normala syrekoncentrationer och blir fluorescerande när syrenivåerna minskar. Image-iT Green Hypoxia Reagent upprätthåller sin fluorescens när celler/vävnad återgår till normala syrenivåer, vilket gör att cellerna/vävnaden kan fixeras med minimal förlust av fluorescerande signal.
Funktioner av Image-iT Grönt hypoxireagens inkluderar:
• Indikerar hypoxi i levande celler genom att fluorescera i miljöer med låg syrehalt
• Fixerbar —upprätthåller fluorescerande signal när celler/vävnad återgår till normala syrenivåer
• Lätt att —använda, lägg bara till cellodlingsmedia och bild
Image-iT Green Hypoxia Reagent är en fluorogen förening som är levande cellgenomsläpplig och blir fluorescerande i miljöer med låga syrekoncentrationer. Dessa egenskaper gör det till ett mycket användbart verktyg för att detektera celler och vävnad under hypoxiska förhållanden. Image-iT Green Hypoxia Reagent är en mycket känslig syredetektor. Till skillnad från pimonidazoladdukter som endast svarar på mycket låga syrenivåer, Image-iT Grönt hypoxireagens börjar fluorescera när atmosfärens syrenivåer är mindre än 5 %. Den reagerar snabbt på sådana miljöer, och fluorescensen bibehålls efter att syrenivåerna återgår till det normala. Dessa egenskaper gör Image-iT Green Hypoxia Reagent ett idealiskt verktyg för att upptäcka hypoxiska tillstånd runt tumörer, 3D-kulturer, sfäroider, neuroner, etc.
Funktioner av Image-iT Grönt hypoxireagens inkluderar:
• Indikerar hypoxi i levande celler genom att fluorescera i miljöer med låg syrehalt
• Fixerbar —upprätthåller fluorescerande signal när celler/vävnad återgår till normala syrenivåer
• Lätt att —använda, lägg bara till cellodlingsmedia och bild
Image-iT Green Hypoxia Reagent är en fluorogen förening som är levande cellgenomsläpplig och blir fluorescerande i miljöer med låga syrekoncentrationer. Dessa egenskaper gör det till ett mycket användbart verktyg för att detektera celler och vävnad under hypoxiska förhållanden. Image-iT Green Hypoxia Reagent är en mycket känslig syredetektor. Till skillnad från pimonidazoladdukter som endast svarar på mycket låga syrenivåer, Image-iT Grönt hypoxireagens börjar fluorescera när atmosfärens syrenivåer är mindre än 5 %. Den reagerar snabbt på sådana miljöer, och fluorescensen bibehålls efter att syrenivåerna återgår till det normala. Dessa egenskaper gör Image-iT Green Hypoxia Reagent ett idealiskt verktyg för att upptäcka hypoxiska tillstånd runt tumörer, 3D-kulturer, sfäroider, neuroner, etc.
Bestellinformation
- Förvara vid -5 till -30 °C. Skydda från ljus.
- Stabil i minst 6 månader efter mottagande.
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | Förvaras vid -5 till -30 °C. Skydda från ljus. |
| Produkttyp | Reagens |
| Produktlinje | Image-iT |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Reagenstyp | Hypoxireagens |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?