Läs mer
Invitrogen™ Image-iT™ Grönt hypoxireagens
Beskrivning
Image-iT Grön hypoxireagens är en ny, fixerbar fluorogen förening för att mäta hypoxi i levande celler. Den är icke-fluorescerande när levande celler befinner sig i en miljö med normala syrehalter och blir fluorescerande när syrenivåerna minskar. Image-iT Grön hypoxireagens behåller sin fluorescens när celler/vävnad återgår till normala syrenivåer, vilket gör att celler/vävnad kan fixeras med minimal förlust av fluorescerande signal.
Egenskaper hos Image-iT grön hypoxireagens inkluderar:
- Indikerar hypoxi i levande celler genom fluorescering i syrefattiga miljöer
- Fixable—upprätthåller fluorescerande signal när celler/vävnad återgår till normala syrenivåer
- Lätt att använda, —bara lägg till i cellkulturens media och bild
Image-iT Grön hypoxireagens är en fluorogen förening som är levande cellgenomsläpplig och blir fluorescerande i miljöer med låga syrehalter. Dessa egenskaper gör den till ett mycket användbart verktyg för att upptäcka celler och vävnad under hypoxiska förhållanden. Image-iT Green Hypoxia Reagens är en mycket känslig syredetektor. Till skillnad från pimonidazoladdukter som endast svarar på mycket låga syrenivåer, Image-iT börjar Green Hypoxia-reagensen fluorescera när syrenivåerna i atmosfären är mindre än 5%. Den reagerar snabbt på sådana miljöer, och fluorescensen upprätthålls efter att syrenivåerna återgått till det normala. Dessa egenskaper gör Image-iT Green Hypoxia Reagent till ett idealiskt verktyg för att upptäcka hypoxiska tillstånd kring tumörer, tredimensionella kulturer, sfäroider, neuroner med mera.
Beställningsinfo
- Förvara vid -5 till -30 °C. Skydda från ljus.
- Stabil i minst 6 månader efter mottagande.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid -5 till -30 °C. Skydda från ljus. |
| Produkttyp | Reagens |
| Produktlinje | Image-iT |
| Kvantitet | 5 flaskor |
| Reagenstyp | Hypoxireagens |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |