Läs mer
Invitrogen™ Image-iT™ Grönt hypoxireagens
Produktkod. p-7144708
Kvantitet:
1 flaska
5 flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15834154
Brand: Invitrogen™ I14834
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Image-iT Green Hypoxia Reagent är en ny, fixerbar fluorogen förening för mätning av hypoxi i levande celler.
Image-iT Green Hypoxia Reagent är en ny, fixerbar fluorogen förening för mätning av hypoxi i levande celler. Det är icke-fluorescerande när levande celler befinner sig i en miljö med normala syrekoncentrationer och blir fluorescerande när syrenivåerna minskar. Image-iT Green Hypoxia Reagent upprätthåller sin fluorescens när celler/vävnad återgår till normala syrenivåer, vilket gör att cellerna/vävnaden kan fixeras med minimal förlust av fluorescerande signal.
Funktioner av Image-iT Grönt hypoxireagens inkluderar:
• Indikerar hypoxi i levande celler genom att fluorescera i miljöer med låg syrehalt
• Fixerbar —upprätthåller fluorescerande signal när celler/vävnad återgår till normala syrenivåer
• Lätt att —använda, lägg bara till cellodlingsmedia och bild
Image-iT Green Hypoxia Reagent är en fluorogen förening som är levande cellgenomsläpplig och blir fluorescerande i miljöer med låga syrekoncentrationer. Dessa egenskaper gör det till ett mycket användbart verktyg för att detektera celler och vävnad under hypoxiska förhållanden. Image-iT Green Hypoxia Reagent är en mycket känslig syredetektor. Till skillnad från pimonidazoladdukter som endast svarar på mycket låga syrenivåer, Image-iT Grönt hypoxireagens börjar fluorescera när atmosfärens syrenivåer är mindre än 5 %. Den reagerar snabbt på sådana miljöer, och fluorescensen bibehålls efter att syrenivåerna återgår till det normala. Dessa egenskaper gör Image-iT Green Hypoxia Reagent ett idealiskt verktyg för att upptäcka hypoxiska tillstånd runt tumörer, 3D-kulturer, sfäroider, neuroner, etc.
Beställningsinfo
  • Förvara vid -5 till -30 °C. Skydda från ljus.
  • Stabil i minst 6 månader efter mottagande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid -5 till -30 °C. Skydda från ljus.
  • Stabil i minst 6 månader efter mottagande.
  • Produkttyp Reagens
    Produktlinje Image-iT
    Kvantitet 1 flaska
    Reagenstyp Hypoxireagens
    Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is