Läs mer
Invitrogen™ Image-iT™ LIVE Red and Green Caspase Apoptos Detection Kit för mikroskopi
Produktkod. 10013272
Färg:
Grön, Röd, Blå
Röd, grön, blå
Enzym:
Caspase 3/7
Poly Caspases
Etikett eller färgämne:
FAM-DEVD-FMK, propidiumjodid (PI), Hoechst 33342
FAM-VAD-FMK, propidiumjodid (PI), Hoechst 33342
SR-DEVD-FMK, SYTOX Grön, Hoechst 33342
SR-VAD-FMK, SYTOX Grön, Hoechst 33342
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10013272
Brand: Invitrogen™ I35104
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Upptäck apoptos via mikroskopi, inklusive fluorescensmikroskopi och HCS, med Image-iT LIVE Red and Green Caspase Apoptos Detection Kit som rapporterar poly- och caspase-3/7-aktiviteter.
Upptäck och utvärdera kaspasaktivering, membranpermeabilitet och cellcykel med hjälp av Image-iT LEVANDE rött och grönt poly och caspase-3 och 7 apoptosdetektionskit för mikroskopi, inklusive fluorescensmikroskopi och höginnehållsscreening (HCS). De Image-iT LEVANDE röda och gröna kaspasdetektionskit använder fluorescerande hämmare av kaspaser (FLICA ) metodik för att detektera och rapportera kaspasaktivitet, ett mått på cellapoptos. Närmare bestämt Image-iT LIVE röda och gröna kaspasdetektionskit innehåller substraten SR-VAD-FMK och SR-DEVD-FMK (för röd fluorescens), eller FAM-VAD-FMK och FAM-DEVD-FMK (grön fluorescens), för polykaspaser respektive kaspas-3/7-detektion. De inkluderar också Hoechst 33342 och propidiumjodidfärger, vilket möjliggör samtidig utvärdering av membranpermeabilitet och cellcykel genom mikroskopi och HCS.
De Image-iT LIVE röda och gröna kaspasdetektionssatser för mikroskopi använder en ny metod för att detektera aktiva kaspaser: båda analyssatserna drar fördel av en fluorescerande hämmare av kaspaser (FLICA ) metodik, som är en affinitetsmärkning. Detta reagens associerar en fluormetylketondel (FMK), som kan reagera kovalent med ett cystein, med en kaspasspecifik aminosyrasekvens. Olika aminosyraigenkänningssekvenser används för att detektera olika kaspaser: valin-alanin-asparaginsyra (VAD) för polykaspaser (inklusive kaspas-1, -3, -4, -5, -6, -7, -8 och -9), och asparaginsyra-glutaminsyra-valin-asparaginsyra (DEVD) för kaspas 3/7. En sulforhodamin (SR ) grupp eller karboxifluorescein (FAM ) grupp är kopplad som reporter.
De FLICA reagens tros interagera med det enzymatiska reaktiva centret av ett aktiverat kaspas via igenkänningssekvensen och sedan fästa kovalent genom FMK-delen. De FLICA inhibitor är cellgenomsläpplig och icke-cytotoxisk. Obunden FLICA molekyler diffunderar ut ur cellen och tvättas bort; den återstående röda eller gröna fluorescerande signalen är ett direkt mått på mängden aktivt kaspas närvarande vid den tidpunkt då hämmaren tillsattes. De ungefärliga excitations- och emissionstopparna för FLICA propidiumjodid och Hoechst 33342 reagenser är 488⁄ nm/530 nm, 535⁄ nm/6617 nm och 350 nm/⁄ 461 nm, respektive. Detektionsreagensen som ingår i Image-iT LIVE Red Poly Caspases, Red Caspase-3/7, Green Poly Caspases och Green Caspase-3/7 Detektionskit är SR-VAD-FMK, SR-DEVD-FMK, FAM-VAD-FMK respektive FAM-DEVD-FMK.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Image-iT LIVE Green Poly Caspases Detection Kit
Kvantitet 1 kit
Formatera Glida
Produkttyp Caspase Assay Kit
Excitation/Emission FAM-VAD-FMK: 488/530 propidiumjodid (PI): 535
/617
Hoechst 33342: 350/461
Antal reaktioner 25 tester (märkningsvolymer på 300 μL)
Färg Grön, Röd, Blå
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Image-iT
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Etikett eller färgämne FAM-VAD-FMK, propidiumjodid (PI), Hoechst 33342
Etiketttyp Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Förvaringskrav Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Enzym Poly Caspases