Läs mer
Invitrogen™ Image-iT™ LIVE Red and Green Caspase Apoptos Detection Kit för mikroskopi
Produktkod. 10388932
Change view
Färg:
Grön, Röd, Blå
Röd, grön, blå
Enzym:
Caspase 3/7
Poly Caspases
Etikett eller färgämne:
FAM-DEVD-FMK, propidiumjodid (PI), Hoechst 33342
FAM-VAD-FMK, propidiumjodid (PI), Hoechst 33342
SR-DEVD-FMK, SYTOX Grön, Hoechst 33342
SR-VAD-FMK, SYTOX Grön, Hoechst 33342
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Enzym Etikett eller färgämne unitSize
10388932 Röd, grön, blå Poly Caspases SR-VAD-FMK, SYTOX Grön, Hoechst 33342 1 uppsättning
10700394 Röd, grön, blå Caspase 3/7 SR-DEVD-FMK, SYTOX Grön, Hoechst 33342 1 uppsättning
10013272 Grön, Röd, Blå Poly Caspases FAM-VAD-FMK, propidiumjodid (PI), Hoechst 33342 1 uppsättning
10434402 Grön, Röd, Blå Caspase 3/7 FAM-DEVD-FMK, propidiumjodid (PI), Hoechst 33342 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10388932 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer I35101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Upptäck apoptos via mikroskopi, inklusive fluorescensmikroskopi och HCS, med Image-iT LIVE Red and Green Caspase Apoptos Detection Kit som rapporterar poly- och caspase-3/7-aktiviteter.
Upptäck och utvärdera kaspasaktivering, membranpermeabilitet och cellcykel med hjälp av Image-iT LEVANDE rött och grönt poly och caspase-3 och 7 apoptosdetektionskit för mikroskopi, inklusive fluorescensmikroskopi och höginnehållsscreening (HCS). De Image-iT LEVANDE röda och gröna kaspasdetektionskit använder fluorescerande hämmare av kaspaser (FLICA ) metodik för att detektera och rapportera kaspasaktivitet, ett mått på cellapoptos. Närmare bestämt Image-iT LIVE röda och gröna kaspasdetektionskit innehåller substraten SR-VAD-FMK och SR-DEVD-FMK (för röd fluorescens), eller FAM-VAD-FMK och FAM-DEVD-FMK (grön fluorescens), för polykaspaser respektive kaspas-3/7-detektion. De inkluderar också Hoechst 33342 och propidiumjodidfärger, vilket möjliggör samtidig utvärdering av membranpermeabilitet och cellcykel genom mikroskopi och HCS.
De Image-iT LIVE röda och gröna kaspasdetektionssatser för mikroskopi använder en ny metod för att detektera aktiva kaspaser: båda analyssatserna drar fördel av en fluorescerande hämmare av kaspaser (FLICA ) metodik, som är en affinitetsmärkning. Detta reagens associerar en fluormetylketondel (FMK), som kan reagera kovalent med ett cystein, med en kaspasspecifik aminosyrasekvens. Olika aminosyraigenkänningssekvenser används för att detektera olika kaspaser: valin-alanin-asparaginsyra (VAD) för polykaspaser (inklusive kaspas-1, -3, -4, -5, -6, -7, -8 och -9), och asparaginsyra-glutaminsyra-valin-asparaginsyra (DEVD) för kaspas 3/7. En sulforhodamin (SR ) grupp eller karboxifluorescein (FAM ) grupp är kopplad som reporter.
De FLICA reagens tros interagera med det enzymatiska reaktiva centret av ett aktiverat kaspas via igenkänningssekvensen och sedan fästa kovalent genom FMK-delen. De FLICA inhibitor är cellgenomsläpplig och icke-cytotoxisk. Obunden FLICA molekyler diffunderar ut ur cellen och tvättas bort; den återstående röda eller gröna fluorescerande signalen är ett direkt mått på mängden aktivt kaspas närvarande vid den tidpunkt då hämmaren tillsattes. De ungefärliga excitations- och emissionstopparna för FLICA propidiumjodid och Hoechst 33342 reagenser är 488⁄ nm/530 nm, 535⁄ nm/6617 nm och 350 nm/⁄ 461 nm, respektive. Detektionsreagensen som ingår i Image-iT LIVE Red Poly Caspases, Red Caspase-3/7, Green Poly Caspases och Green Caspase-3/7 Detektionskit är SR-VAD-FMK, SR-DEVD-FMK, FAM-VAD-FMK respektive FAM-DEVD-FMK.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Image-iT LIVE Red Poly Caspases Detection Kit
Kvantitet 1 kit
Formatera Glida
Produkttyp Caspase Assay Kit
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Excitation/Emission SR-VAD-FMK: 550/595
SYTOX Grön: 504/523
Hoechst 33342: 350/461
Antal reaktioner 25 tester (märkningsvolymer på 300 μL)
Färg Röd, grön, blå
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Image-iT
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Etikett eller färgämne SR-VAD-FMK, SYTOX Grön, Hoechst 33342
Etiketttyp Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Enzym Poly Caspases