Läs mer
Invitrogen™ Image-iT™ Plant Tissue Hard-Set Mountant
Produktkod. 16319583
Kapacitet:
30 mL
100 mL
Produktkod. 16319583
Brand: Invitrogen™ V11330
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Image-iT Plant Tissue Hard-Set Mountant används för avbildning, lagring och arkivering av växtvävnader som är optiskt rensade med Image-iT Växtvävnadsrensningsreagens.
These reagents are compatible with both fluorescence-based and colorimetric-based applications. Image-iT Plant Tissue mountant is based on Visikol™ Mount, which has a history of use in fluorescent and colorimetric studies with plants.
• Clears and mounts plant tissue for whole specimen imaging
• Hard-set mountant with refractive index of 1.415
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 100 mL
Innehåll och lagring Store at 15°C to 25°C. Do not freeze.
When stored as directed, product is stable for (at least 6 months after receipt.
)
Produktlinje Image-iT