Läs mer
Invitrogen™ Image-iT™ Plant Tissue Hard-Set Mountant
Produktkod. 16329583
Kapacitet:
30 mL
100 mL
Produktkod. 16329583
Brand: Invitrogen™ V11331
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Image-iT Plant Tissue Hard-Set Mountant används för avbildning, lagring och arkivering av växtvävnader som är optiskt rensade med Image-iT Växtvävnadsrensningsreagens.
Dessa reagenser är kompatibla med både fluorescensbaserade och kolorimetriska applikationer. Image-iT Plant Tissue monteringsmedel är baserad på Visikol™ Mount, som har en historia av användning i fluorescerande och kolorimetriska studier med växter.
• Rensar och monterar växtvävnad för hela provavbildning
• Hårdsatt monteringsmedel med brytningsindex på 1,415
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 30 mL
Innehåll och lagring Förvara vid 15 °C till 25 °C. Får inte frysas.
Vid förvaring enligt anvisningarna är produkten stabil i (minst 6 månader efter mottagandet.
)
Produktlinje Image-iT
Produkttyp Mountant
Kvantitet 30 mL
Art Växt