Läs mer
Invitrogen™ Image-iT™ Rött hypoxireagens
Beskrivning
Det är icke-fluorescerande när levande celler befinner sig i en miljö med normala syrekoncentrationer och blir fluorescerande när syrenivåerna minskar. Image-iT™ Red Hypoxia Reagent är en syredetektor i realtid, med ett fluoregent svar som reverserar när cellerna återgår till normala syrenivåer.
Funktioner av Image-iT™ Rött hypoxireagens inkluderar:
• Mäter hypoxi i levande celler genom att fluorescera i miljöer med låg syrehalt
• Syrgasdetektor i realtid, med reversibel fluorgenisk respons
• Lätt —att använda, lägg bara till cellodlingsmedia och bild
Image-iT™ Red Hypoxia Reagent är en fluorogen förening som blir fluorescerande i miljöer med låga syrekoncentrationer och den är genomsläpplig för levande celler. Dessa egenskaper gör det till ett mycket användbart verktyg för att detektera celler och vävnad under hypoxiska förhållanden. Image-iT™ Red Hypoxia Reagent är en mycket känslig syredetektor. Till skillnad från pimonidazoladdukter som endast svarar på mycket låga syrenivåer, Image-iT™ Hypoxireagens börjar fluorescera när atmosfärens syrenivåer är mindre än 5 %. Det reagerar snabbt på sådana miljöer, och det fluorogena svaret vänder om syrekoncentrationerna förbättras. Dessa egenskaper gör Image-iT™ Red Hypoxia Reagent ett idealiskt verktyg för att upptäcka hypoxiska tillstånd runt tumörer, 3D-kulturer, sfäroider, neuroner, etc. Det kan användas för att detektera tumörer hos små djur, och dess fluorogena egenskaper har visat sig överensstämma med ökad Hif 1α uttryck och translokation i hypoxiska miljöer (1).
1. Zhang, S., Hosaka, M., Yoshihara, T., Negishi, K., Iida, Y., Tobita, S.,& Takeuchi, T. (2010) Fosforescerande –ljusemitterande iridiumkomplex fungerar som en hypoxiavkännande sond för tumöravbildning hos levande djur. Cancer Research 70(11), 4490-4498.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Tillhandahålls som 1 mg lyofiliserat fast ämne. Tillräckligt för 3000 analyser med 0,1 mL/analys eller 600 analyser med 0,5 mL/analys Vid förvaring vid≤ -20 °C produkten är stabil i (minst 6 månader efter mottagandet. Skydda från ljus och torka ut.) |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | Fluorogent reagens |
| Form | Solid |
| Produktlinje | Image-iT™ |
| Kvantitet | 1 mg |
| Reagenstyp | Syresensor |
| Forskningskategori | Cancerforskning |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |