Läs mer
Invitrogen™ Image-iT™ TMRM-reagens (mitokondriell membranpotentialindikator)
Produktkod. 15656139
Change view
Kvantitet:
5 x 100μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15656139 5 x 100μ L Paket med 5
1 options
Produktkod. 15656139 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer I34361
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Friska mitokondriella membran upprätthåller en skillnad i elektrisk potential mellan organellens inre och yttre, kallad membranpotential.
Tetrametylrhodamin, metylester (TMRM) är ett cellgenomsläppligt färgämne som ackumuleras i aktiva mitokondrier med intakta membranpotentialer. Om cellerna är friska och har fungerande mitokondrier blir signalen ljus. Vid förlust av mitokondriernas membranpotential kommer TMRM-ackumulering att upphöra och signalen kommer att dämpas eller försvinna. TMRM-signal kan detekteras med fluorescensmikroskopi, flödescytometri, cellsortering, screening med hög genomströmning och analys med högt innehåll.
• För levande celldynamisk studie av mitokondriell membranpotential (ej fixerbar)
• Detekterbar med RFP/TRITC-filterset (absorbanstopp: 548 nm, emissionstopp: 574 nm)
• multiplexbar med gröna, djupröda, violetta och blåa emissionsfärgämnen, såsom GFP, DAPI, Hoechst , HCS LipidTOX , och LysoTracker Deep Red
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Produkttyp Reagens
Produktlinje Molecular Probes
Kvantitet 5 x 100μ L
Frakt skick Våt is