Läs mer
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Adenoviruskit med hjälp av direkt immunfluorescensanalys
Produktkod. 13215779
Change view
Kvantitet:
50 tester
Förpackningsstorlek:
50 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13215779 50 tester 50 tester
1 options
Produktkod. 13215779 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K6100112
 Begränsad artikel
I lager
Detektera snabbt adenovirusantigen i kliniska prover och bekräfta adenovirus i cellkultur med denna direkta immunfluorescensanalys.
Detektera snabbt adenovirusantigen i kliniska prover och bekräfta adenovirus i cellkulturer med Thermo Scientific™ IMAGEN™ Adenovirus kit. Denna direkta immunfluorescensanalys använder en genusspecifik monoklonal antikropp för att detektera en epitop av adenovirushexonproteiner, som uttrycks i alla kända humana adenovirusserotyper 1 .
Humana adenovirus är associerade med ett brett spektrum av kliniska sjukdomar hos både immunkompetenta och immunförsvagade individer, vilket inkluderar infektioner i luftvägarna, bindhinnan och mag-tarmkanalen 2,3 . Infektioner är vanliga hos barn och kan förekomma sporadiskt eller vid utbrott.
Använda IMAGEN Adenovirus Kit som en snabb, känslig och specifik metod för direkt detektion och identifiering av humana adenovirusserotyper i kliniska prover eller cellkulturer.
  • Snabba resultat —inom lite över 30 minuter efter mottagande av testprov eller kultur
  • Enkla —reagenser som är färdiga att använda plus allt IMAGEN analyser följer samma grundläggande metodik
  • Utmärkt känslighet och —specificitet högkvalitativa, väl karakteriserade antikroppar som används i analysen ger utmärkt känslighet och specificitet
  • Lättlästa resultat
  • Lång hållbarhet —24 månader
Adenovirus är DNA-virus utan hölje med icosaedrisk symmetri. Familjen Adenoviridae omfattar två släkten, däggdjursadenovirus (Mastadenovirus) och fågeladenovirus (Aviadenovirus) 4 . Minst 47 kända serotyper av humant adenovirus har identifierats och karakteriserats av hemagglutination, neutralisering, DNA-hybridisering och restriktionsendonukleasanalys av adenoviralt DNA 2,4,5 .
Laboratoriediagnosen av adenovirusinfektion spelar en viktig roll i patienthanteringen och möjliggör effektiv hantering och kontroll av utbrott. En rad tekniker har använts för att bekräfta identifieringen av adenovirusisolat, inklusive neutralisationstester, radioimmunoanalys, DNA-hybridisering, elektronmikroskopi och DNA-elektroforetypning 6,7,8,9,10 . Dessa tekniker kan vara komplexa, mödosamma och ofta olämpliga för rutinmässig användning. Nyligen indirekta immunfluorescenstester eller enzymimmunoanalyser (t.ex. IDEIA™ PCE Chlamydia Kit) med släktspecifika monoklonala eller polyklonala antikroppar har beskrivits för direkt detektion av adenovirus i kliniska prover eller cellodlingsmonoskikt 10,11 .
Direkta immunfluorescenstest med användning av specifika monoklonala antikroppar erbjuder en snabb, känslig och specifik metod för direkt detektering av adenovirus i kliniska prover såsom nasofarynxaspirat och konjunktivala utstryk eller för bekräftelse av adenovirusisolat i cellkulturmonoskikt. IMAGEN Adenovirus Kit är ett direkt immunofluorescenstest för detektion och identifiering av humana adenovirusserotyper i kliniska prover eller cellkulturer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning IMAGEN™ Adenovirus kit
Detekterbara analyter Adenovirus antigen
Inkluderar Positiv kontrollglas, monteringsvätska, adenovirusreagens, bruksanvisning
Kvantitet 50 tester