Läs mer
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Chlamydia Kit med hjälp av Direct Immunofluorescence Assay
Descrizione
Upptäck och identifiera klamydia snabbt i kliniska prover eller cellkulturer med denna direkta immunfluorescensanalys.
De IMAGEN™ Klamydiatest är ett kvalitativt direkt immunofluorescenstest för detektion av klamydia i humana urogenitala och oftalmiska prover och för bekräftelse av klamydia i cellkultur.
Chlamydia trachomatis har erkänts som en frekvent orsak till sexuellt överförbara sjukdomar 1,2 och har visat sig orsaka en mängd olika mänskliga infektioner, av vilka några kan vara asymtomatiska.
Använda IMAGEN Chlamydia Direct Kit som en snabb, känslig och specifik metod för direkt detektion och identifiering av Chlamydiae i kliniska prover eller cellkulturer.
- Snabba resultat —inom lite över 30 minuter efter mottagande av testprov eller kultur
- Enkla —reagenser som är färdiga att använda plus allt IMAGEN analyser följer samma grundläggande metodik
- Utmärkt känslighet och —specificitet högkvalitativa, väl karakteriserade antikroppar som används i analysen ger utmärkt känslighet och specificitet
- Lättlästa resultat
- Lång hållbarhet —vanligtvis 24 månader
Klamydiae är obligatoriska intracellulära parasiter nära besläktade med gramnegativa bakterier 1 . Släktet Chlamydia innehåller tre kända arter, Chlamydia trachomatis , Chlamydia psittaci och Chlamydia pneumoniae . Chlamydiaes livscykel är komplex men två huvudstrukturer är kända, den infektiösa elementära kroppen och den retikulerade kroppen.
För närvarande finns det tre huvudsakliga diagnostiska metoder som används för att detektera klamydia i kliniska prover. För det första, genom isolering av organismen —och visualisering infekterar livsdugliga elementära kroppar som finns i kliniska prover vävnadsodlingsceller och de resulterande inneslutningarna detekteras med färgningstekniker, t.ex. jod eller immunfluorescens. För det andra, genom direkt demonstration av klamydia i kliniska prover med användning av en fluorescein-märkt monoklonal antikropp. För det tredje, genom enzymimmunanalys (t.ex. IDEIA™ PCE Chlamydia Kit) för att fastställa förekomsten av Chlamydia- antigen i kliniska prover 3 .
Direkt immunfluorescenstekniker som använder fluoresceinmärkta monoklonala antikroppar 4,5,6 har visat sig ha god korrelation jämfört med cellodlingstekniker för detektion av C. trachomatis .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
Specifica
Specifica
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | IMAGEN™ Klamydia kit |
| Detekterbara analyter | Klamydiaantigen |
| Typ | Klamydiatestsats |
| För användning med (applikation) | Enzymimmunanalysdetektion |
| Inkluderar | 2 x positivt kontrollglas, monteringsvätska, klamydiatestreagens , bruksanvisning |
| Kvantitet | 50 tester |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.