Läs mer
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Herpes Simplex Virus positiv kontrollglas
Produktkod. 13275319
Change view
Kvantitet:
1 Skjut
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13275319 1 Skjut Varje
1 options
Produktkod. 13275319 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S6110302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 SEK
    1041.27 SEK / Paket med 1
    Save 518.73 SEK
    33% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Validera dina testprocedurer med Thermo Scientific™ IMAGEN™ Herpes Simplex Virus positiv kontrollglas
Validera dina testprocedurer med Thermo Scientific™ IMAGEN™ Herpes Simplex Virus positiv kontrollglas. Ett teflonbelagt glasmikroskopobjektglas med två separata brunnar med 6 mm diameter innehållande acetonfixerade humana fibroblastceller infekterade med antingen herpes simplex virus typ 1 (HSV 1) eller herpes simplex virus typ 2 (HSV 2).
Förseglad i foliepåse fylld med kväve.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning IMAGEN Herpes Simplex Virus positiv kontrollglas
Kvantitet 1 Skjut