Läs mer
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Human Metapneumovirus (hMPV) Kit med hjälp av direkt immunfluorescensanalys
Produktkod. 13225789
Change view
Kvantitet:
50 tester
Förpackningsstorlek:
50 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13225789 50 tester 50 tester
1 options
Produktkod. 13225789 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K6125112
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Utför snabb detektion av hMPV i kliniska prover med denna direkta immunfluorescensanalys.
Upptäck snabbt hMPV i kliniska prover med Thermo Scientific™ IMAGEN™ Human Metapneumovirus (hMPV) Kit. Denna direkta immunfluorescensanalys använder två monoklonala antikroppar för att detektera specifika strukturella proteiner uttryckta i alla stammar av humant metapneumovirus.
Humant metapneumovirus (hMPV) är ett luftvägsvirus som orsakar en övre luftvägsinfektion. Det orsakar säsongsbetonade epidemier centrerade kring vintermånaderna, och symtom inkluderar feber med övre luftvägssymptom som hosta och nästäppa 1, 2 . Men hMPV har också associerats med svårare sjukdomar och symtom i de nedre luftvägarna som lunginflammation och bronkiolit 3,4 .
Använda IMAGEN Humant metapneumovirus (hMPV) Kit som en snabb, känslig och specifik metod för direkt detektering av hMPV i kliniska prover såsom nasofarynxaspirat.
  • Snabba resultat - inom lite över 30 minuter efter mottagande av testprov eller kultur
  • Enkla reagenser som är färdiga att använda plus allt IMAGEN analyser följer samma grundläggande metodik
  • Utmärkt sensitivitet och specificitet - högkvalitativa, välkarakteriserade antikroppar som används i analysen ger utmärkt sensitivitet och specificitet.
  • Lättlästa resultat
  • Lång hållbarhet - vanligtvis 24 månader.
Humant metapneumovirus (hMPV) är ett höljeförsett, sfäriskt RNA-virus av familjen Paramyxoviridae, underfamiljen Paramyxovirinae och klassificeras inom släktet Metapneumovirus 3 . hMPV är den enda medlemmen av släktet som påverkar människor, med de andra medlemmarna inklusive fågelpneumovirus A, B, C och D 1,5 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning IMAGEN Humant metapneumovirus kit
Detekterbara analyter Humant metapneumovirus (hMPV) antigen
Inkluderar 2 x 1 positivt kontrollglas, monteringsvätska, hMPV-reagens, bruksanvisning
Kvantitet 50 tester