Läs mer
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Respiratory Syncytial Virus Kit (RSV ) med användning av Direct Immunofluorescence Assay
Produktkod. 13235779
Change view
Kvantitet:
50 tester
Förpackningsstorlek:
50 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13235779 50 tester 50 tester
1 options
Produktkod. 13235779 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K6102112
 Begränsad artikel
I lager
Utför snabb upptäckt av respiratoriskt syncytiskt virus (RSV ) i kliniska prover med denna direkta immunfluorescensanalys.
Upptäck snabbt respiratoriskt syncytialvirus (RSV ) i kliniska prover med Thermo Scientific™ IMAGEN™ Respiratory Syncytial Virus Kit. Denna direkta immunfluorescensanalys använder tre monoklonala antikroppar för att detektera specifika strukturella proteiner uttryckta i alla stammar av humant respiratoriskt syncytialvirus
RSV är den största orsaken till sjukdomar i de nedre luftvägarna hos spädbarn och småbarn som orsakar säsongsbetonade epidemier av luftvägssjukdomar varje år 1, 2 .
Använda IMAGEN Respiratory Syncytial Virus Kit som en snabb, känslig och specifik metod för direkt upptäckt av RSV i kliniska prover såsom nasofaryngeala aspirater.
  • Snabba resultat - inom lite över 30 minuter efter mottagande av testprov eller kultur
  • Enkla reagenser som är färdiga att använda plus allt IMAGEN analyser följer samma grundläggande metodik
  • Utmärkt känslighet och specificitet - högkvalitativa, välkarakteriserade antikroppar som används i analysen ger utmärkt känslighet och specificitet
  • Lättlästa resultat
  • Lång hållbarhet - vanligtvis 24 månader
RSV är ett hölje, sfäriskt RNA-virus av familjen paramyxoviridae och klassificeras i släktet Pneumovirus. Detta släkte har fyra medlemmar: mänsklig RSV nötkreatur RSV , lunginflammation virus hos möss och kalkon rhinotracheitis virus 3, 4 . RSV sprids genom virusfyllda droppar av luftvägssekret från infekterade individer. Infektion kan visa sig som en mängd olika symtom, allt från rinit till lunginflammation, som påverkas av faktorer som ålder, kön och socioekonomisk bakgrund hos infekterade individer. 5
Laboratoriediagnosen av RSV spelar en viktig roll i patienthanteringen och hjälper till att kontrollera utbrott 6, 7, 8, 9, 10 . Metoder som vanligtvis används för laboratoriediagnostik av RSV infektion inkluderar direkt detektering av virus eller virala proteiner i kliniska prover såsom nasofarynxaspirat och isolering av livsdugliga virus i cellodlingsmonoskikt inokulerade med luftvägssekret 11, 12
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning IMAGE Respiratory Syncytial Virus (RSV ) Kit
Detekterbara analyter Respiratoriskt syncytialvirusantigenet
Provtyp Nasofaryngeal
Typ Reagens
Inkluderar 2 x positiv kontrollslid, monteringsvätska, RSV testreagens, bruksanvisning
Kvantitet 50 tester