Läs mer
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Herpes Simplex Virus (HSV) Kit med hjälp av direkt immunfluorescensanalys
Product Code. 13275779
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 tester
Unit Size:
50 tester
Product Code. Kvantitet Unit Size
13275779 50 tester 50 tester
1 options
Product Code. 13275779 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. K6106112
 Begränsad artikel
I lager
Utför snabb detektion och identifiering av HSV1 och HSV2 i cellkulturer med denna direkta immunfluorescensanalys.
De IMAGEN™ Herpes Simplex Virustypningstest är ett kvalitativt direkt immunofluorescenstest för detektion och typning av HSV 1 och HSV 2 i cellkulturer.
HSV är en vanlig och universell infektion hos människor, associerad med ett stort antal kliniska sjukdomar hos både immunkompetenta och immunförsvagade individer. Både HSV 1 och 2 är ofta inblandade i lokaliserade vesikulära infektioner i huden, konjunktiva och slemhinnor i munnen eller könsorganen 1, 2,3 .
Använda IMAGEN Herpes Simplex Virus (HSV) Kit som en snabb, känslig och specifik metod för detektion och differentiering av HSV1- och HSV2-isolat i cellkulturmonoskikt.
  • Snabba resultat - inom lite över 30 minuter efter mottagande av testprov eller kultur
  • Enkla reagenser som är färdiga att använda plus allt IMAGEN analyser följer samma grundläggande metodik
  • Utmärkt känslighet och specificitet - högkvalitativa, välkarakteriserade antikroppar som används i analysen ger utmärkt sensitivitet och specificitet.
  • Lättlästa resultat
  • Lång hållbarhet - vanligtvis 24 månader.
Herpes simplex-virus är ett DNA-virus som innehåller en ikosaedrisk nukleokapsid omgiven av ett lipidinnehållande hölje. Humant HSV klassificeras inom familjen Herpesviridae och är en medlem av underfamiljen Alphaherpesvirinae. Släktet Simplexvirus inkluderar två typer av humant herpes simplex-virus, HSV 1 och HSV 2 4 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning IMAGEN Herpes Simplex Virus (HSV) Kit
Detekterbara analyter HSV-glykoproteiner (HSV-1/2)
Inkluderar 2 x 2 positiv kontrollglas, monteringsvätska, HSV typ 1 reagens, HSV typ 2 reagens, bruksanvisning
Kvantitet 50 tester