Läs mer
Imaradenant, MedChemExpress
Beskrivning
AZD4635 (HTL1071) is a potent, selective and orally active adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist. AZD4635 binds to human A2AR with a Ki of 1.7 nM and shows >30-fold selectivity over other adenosine receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imaradenant |
| CAS | 1321514-06-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H11ClFN5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | HTL1071 AZD4635 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (263.83 mM) |
| LEDER | NC1=NC(C2=CC=C(F)C=C2)=C(C3=CC(Cl)=NC(C)=C3)N=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.73 |
| Visa mer |