missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Imatinib 4-Benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imatinib 4-Benzoic Acid |
| CAS | 1356565-49-5 |
| Molekylformel | C36 H35 N7 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[[4-[[4-[[[4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]methyl]-1-piperazinyl]methyl]benzoic Acid, 4-((4-(4-((4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)carbamoyl)benzyl)piperazin-1-yl)methyl)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C36H35N7O3/c1-25-4-13-31(21-33(25)41-36-38-16-14-32(40-36)30-3-2-15-37-22-30)39-34(44)28-9-5-26(6-10-28)23-42-17-19-43(20-18-42)24-27-7-11-29(12-8-27)35(45)46/h2-16,21-22H,17-20,23-24H2,1H3,(H,39,44)(H,45,46)(H,38,40,41) |
| LEDER | Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CN3CCN(Cc4ccc(cc4)C(=O)O)CC3)cc2)cc1Nc5nccc(n5)c6cccnc6 |
| IUPAC-namn | 4-[[4-[[4-[[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]carbamoyl]phenyl]methyl]piperazin-1-yl]methyl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 613.708 |
| Formel vikt | 613.28 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?