Läs mer
Imatinib EP Förorening F, Mikromol™
Produktkod. 30049609
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049609 25 mg
17973506 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049609 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3566.060025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Imatinib EP-förorening F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
CAS 152460-10-1
Analyt- eller komponentnamn N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H15 N5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, 4-Methyl-3-[4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-ylamino]aniline, 4-Methyl-N3-[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]-1,3-benzenediamine, Imatinib Mesilate Imp. F (EP), N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, 4-Methyl-N3-[4-(3-pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, Imatinib Imp F (EP), 4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, Imatinib Mesilate Impurity F, Imatinib Impurity F
InChI formel InChI=1S/C16H15N5/c1-11-4-5-13(17)9-15(11)21-16-19-8-6-14(20-16)12-3-2-7-18-10-12/h2-10H,17H2,1H3,(H,19,20,21)
LEDER Cc1ccc(N)cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3
IUPAC-namn 4-metyl-3-N-(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)bensen-1,3-diamin
Molekylvikt (g/mol) 277.32
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 277,1327 g/mol